L(-)-Cistina ~99%, crystalline
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
(H-Cys-OH)2
0210145425
0210145480
0210145490
0210145491
ICNA0210145425EA
36.1
EUR
ICNA0210145425
ICNA0210145480
ICNA0210145490
ICNA0210145491
L(-)-Cistina ~99%, crystalline
L(-)-Cistina
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240.3 g/mol Pto. Ebullición: 428 Pto. de fusión: >240 °C (desc., lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064228 Núm. CAS: 56-89-3 Índice Merck: 13,02811 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | 98.5 - 101.0% |
FTIR | Conforms to Standard |
Moisture | ≤0.5% |
Optical Rotation (c=1,1N HCl) | –210 to –230° |