Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: (S)-(+)-Glutamato de sodio monohidrato, L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
0210180080 0210180091
ICNA0210180080EA 32.3 EUR
ICNA0210180080 ICNA0210180091
Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99%, white powder
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
L-Glutamic Acid Monosodium Salt is used as a neurotransmitter at fast synapses; agonist at kainate, NMDA and quisqualate receptors.
Very water soluble; sparingly soluble in alcohol.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150138
Núm. CAS: 6106-04-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
Optical Rotation (c=1, 1 N HCl) +20° to +36°
Loss on Drying 0,5%
pH (5% aq soln) 6,7 - 7,2
Solubility (10% aq soln) Clear and Colorless
pka 2,10 (a-COOH), 9,47 (a-NH2), 4,07 (w-COOH) (Lit.)