DL-Lactato de litio ≥98%, off-white powder
Proveedor: MP Biomedicals
0210213410 0210213480
ICNA0210213410EA 76.4 EUR
ICNA0210213410 ICNA0210213480
DL-Lactato de litio ≥98%, off-white powder
DL-Lactato de litio
L-(+)-Lactic acid lithium salt is a fermentation acid from milk or carbohydrates.
Soluble in water.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: H₃CCH(OH)COOLi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065399
Núm. CAS: 867-55-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard