L(+)-Norvalina, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
0210249501 0210249505 0210249510
ICNA0210249501EA 44.9 EUR
ICNA0210249501 ICNA0210249505 ICNA0210249510
L(+)-Norvalina, white crystalline powder
L(+)-Norvalina
Enhances NO production from activated macrophages
Soluble in water and 3N-HCl (clear, colorless solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064421
Núm. CAS: 6600-40-4
Order Now
Resultados test especificaciones
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, 6N HCl) +23 ± 5°