D(-)-Ornitina clorhidrato ~99%, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
0210251401 0210251405 0210251410
ICNA0210251401EA 43.5 EUR
ICNA0210251401 ICNA0210251405 ICNA0210251410
D(-)-Ornitina clorhidrato ~99%, white crystalline powder
D(-)-Ornitina clorhidrato
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Soluble in water (30 mg/ml - clear, colorless solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012917
Núm. CAS: 16682-12-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 235 - 245 °C
Optical Rotation Report Result