D-α-Fenilalanina ≥99%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: D-Fenilalanina, H-D-Phe-OH, 3-Fenil-D(+)-alanina, 3-Fenil-D-alanina
0210261605 0210261625 0210261680
ICNA0210261605EA 43.9 EUR
ICNA0210261605 ICNA0210261625 ICNA0210261680
D-α-Fenilalanina ≥99%, white powder
D-α-Fenilalanina
Soluble in water (30 mg/ml). Also soluble in 1 M HCl (50 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Soluble in water (30 mg/ml). Also soluble in 1 M HCl (50 mg/ml - clear to slightly hazy solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004270
Núm. CAS: 673-06-3
Índice Merck: 12,07425
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation (c=2, H2O) +35° ± 5°