L(+)-Ramnosa monohidrato ∼99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
0210280905
0210280910
0210280925
0210280950
0210280980
ICNA0210280905EA
56.5
EUR
ICNA0210280905
ICNA0210280910
ICNA0210280925
ICNA0210280950
ICNA0210280980
L(+)-Ramnosa monohidrato ∼99%, en polvo
L(+)-Ramnosa monohidrato
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution)
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149363 Núm. CAS: 10030-85-0 Índice Merck: 12,08338 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | ~99% |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 91 - 101 °C |
Moisture | Report Result |
Optical Rotation (c=4, H₂O, NH₃) | +8.2 ± 1° |