Almidón soluble (from potato), en polvo, grado reactivo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Amilodextrina
0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 83.3 EUR
ICNA0210293590 ICNA0210293591
Almidón soluble (from potato), en polvo, grado reactivo
Almidón soluble
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
Índice Merck: 13,08878
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7