Estaño (II) cloruro dihidrato, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 77.1 EUR
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
Estaño (II) cloruro dihidrato, white crystalline powder
Estaño (II) cloruro dihidrato
Soluble in hydrochloride.
Formula: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Pto. Ebullición: 623
Pto. de fusión: 246
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08861