Nε-acetyl-L-lysine ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Nε-Lys(Ac)-OH, (S)-6-Acetamido-2-aminohexanoic acid, L-Lys(Ac)-OH, H-Lys(Ac)-OH, Nepsilon-acetyl-L-lysine
02150235.2 0215023501 0215023505
ICNA02150235.2EA 39.8 EUR
ICNA02150235.2 ICNA0215023501 ICNA0215023505
Nε-acetyl-L-lysine ≥99%, en polvo
Nepsilon-acetyl-L-lysine
Soluble in 80% AcOH (5 mg/ml - clear, colorless solution) and water.
Certificaciones: Soluble in 80% AcOH (5 mg/ml - clear, colorless solution) and water.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002639
Núm. CAS: 692-04-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (10% solution) 7.0 - 9.7