MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), powder_white
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
0210237010 0210237080 0210237083 0210237091
ICNA0210237010EA 35.4 EUR
ICNA0210237010 ICNA0210237080 ICNA0210237083 ICNA0210237091
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico), powder_white
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
MOPS is a zwitterionic amino acid which acts as one of the "Good" buffers.
MOPS is used as a biological buffer.
Concentrations higher than 20 mM should not be used with mammalian cell cultures.
Soluble in water (to approximately 33% w/w - clear, colorless solution)
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: 277 °C (lit.)
Pto. de inflamación: 110
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
Índice Merck: 13,06288
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
UV/Vis: (1M aq soln) OD250 nm ≤0.04
UV/Vis: (1M aq soln) OD280 nm ≤0.04
pH (10% aq soln) 3.2 - 4.2