Triolein ≥95%, light yellow, clear liquid
Proveedor: MP Biomedicals
0210312201 0210312205 0210312210
ICNA0210312201EA 83.8 EUR
ICNA0210312201 ICNA0210312205 ICNA0210312210
Triolein ≥95%, light yellow, clear liquid
Triolein
Triolein is a symmetrical triglyceride.
Triolein is used as a substrate for microbial lipases.
Soluble in chloroform, ether, carbon tetrachloride; slightly soluble in alcohol; practically insoluble in water.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₅₇H₁₀₄O₆
Pto. Ebullición: 235…240 °C (18 mmHg)) (lit.)
Pto. de fusión: –4 °C (lit.)
Densidad: 0,91 g/mL (lit.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00137563
Núm. CAS: 122-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard