DL-Serina ≥98%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: (±)-Serina, H-DL-Ser-OH
0210286825 0210286880 0210286891
ICNA0210286825EA 57.8 EUR
ICNA0210286825 ICNA0210286880 ICNA0210286891
DL-Serina ≥98%, white powder
DL-Serina
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. de fusión: 228 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064223
Núm. CAS: 302-84-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 234 - 244 °C
Optical Rotation (c = 5, 1N HCl) -1° to + 1°