Paraformaldehído, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Polyoxymethylene
150146.5 02150146.5 0215014601
ICNA150146.5EA 75.8 EUR
ICNA150146.5 ICNA02150146.5 ICNA0215014601
Paraformaldehído, en polvo
Paraformaldehído
Soluble in water (hot water - ~37% w/v; slowly soluble in cold water). Aqueous solutions will develop formaldehyde over time. Insoluble in alcohol or ether.
Formula: (CH₂O)n
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III