Tricaprin, white solid
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Tridecanoin, Trisdecanoin, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol Tridecanoate, Propane-1,2,3-triyl tris(decanoate)
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 74.6 EUR
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, white solid
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₃₃H₆₂O₆
MW: 554,85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036239
Núm. CAS: 621-71-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes