Cafeína, anhidro, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona
0215011490 0215011491
ICNA0215011490EA 146 EUR
ICNA0215011490 0215011491.
Cafeína, anhidro, en polvo
Cafeína
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Número MDL: MFCD00005758
Núm. CAS: 58-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM