o-Fenilendiamina
Proveedor: MP Biomedicals
0215182850 0215182883
ICNA0215182850EA 69.2 EUR
ICNA0215182850 ICNA0215182883
o-Fenilendiamina
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Número MDL: MFCD00007721
Núm. CAS: 95-54-5
UN: 1673
ADR: 6.1,III