Amonio heptamolibdato tetrahidrato, white crystalline powder ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
0215249780 0215249790 0215249791
ICNA0215249780EA 59 EUR
ICNA0215249780 ICNA0215249790 ICNA0215249791
Amonio heptamolibdato tetrahidrato, white crystalline powder ACS
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Ammonium Molybdate Tetrahydrate is an analgesic.
Ammonium Molybdate Tetrahydrate is an analgesic.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (as MoO3) 81,0 - 83,0%
Heavy Metals (as Pb) ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride (Cl) ≤0,002%
Arsenate, Phosphate and Silicate (as SiO2) ≤0,001%
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulphate (SO4) ≤0,02%
Magnesium ≤,005%
Potassium ≤0,002%
Sodium ≤0,01%