Fast blue B salt zinc double salt, en polvo C.I. 37235
Proveedor: MP Biomedicals
0215020110 0215020125 0215020180
ICNA0215020110EA 84.4 EUR
ICNA0215020110 ICNA0215020125 ICNA0215020180
Fast blue B salt zinc double salt, en polvo C.I. 37235
Fast blue B salt zinc double salt
Fast blue B salt is useful for TLC of Aflatoxins.
Soluble in water( 4 mg/4 ml - clear solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Número MDL: MFCD00075203
Núm. CAS: 14263-94-6