Ácido gálico monohidrato, en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 263 EUR
ICNA0215252590 ICNA0215252580
Ácido gálico monohidrato, en polvo ACS
Ácido gálico monohidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Pto. de fusión: 250
Pto. de inflamación: 250
Número MDL: MFCD00149098
Núm. CAS: 5995-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%