Ácido oxálico dihidrato ≥99.5%, en cristales ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Ethanedioic acid dihydrate
0215255280 0215255290
ICNA0215255280EA 33.8 EUR
ICNA0215255280 ICNA0215255290
Ácido oxálico dihidrato ≥99.5%, en cristales ACS
Ácido oxálico dihidrato
Insoluble in water.
An inner salt
Formula: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Pto. de fusión: 101
Número MDL: MFCD00149102
Núm. CAS: 6153-56-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Ethanedioic Acid Dihydrate
Form White Crystals
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99,5%
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,01%
Chloride ≤0,002%
Sulphate ≤0,005%
Calcium ≤0,001%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0,001%
Iron ≤2 ppm