Azul de bromotimol sal sódica, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: α-(3-Bromo-5-isopropil-4-oxo-2-metil-2,5-ciclohexadienilideno)-2-(3-bromo-4-hidroxi-5-isopropil-2-metilfenil)toluenosulfonato de sodio
0215052405 0215052425
ICNA0215052405EA 35.9 EUR
ICNA0215052405 ICNA0215052425
Azul de bromotimol sal sódica, en polvo
Azul de bromotimol sal sódica
Formula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Número MDL: MFCD00077263
Núm. CAS: 34722-90-2