Cinamaldehído ≥99%, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
0215069080
0215069090
ICNA0215069080EA
85.8
EUR
ICNA0215069080
ICNA0215069090
Cinamaldehído ≥99%, líquido
Cinamaldehído
FEMA Number 2286, Flavis number 5.014 , Council of Europe no. 102c, Organoleptic: cinnamon; clove; spicy, allergen: no known allergens.
- Presentation: Liquid
- Vapor Pressure: 2.25 hPa at 20 °C (Lit.)
- Refractive Index: n20/D 1.621(Lit.)
- Solubility: Misc with alcohol, ether, chloroform, oils.
- Storage temperature: +4°C, store under nitrogen
Formula:
C₉H₈O Pto. Ebullición: 246 °C (1014 hPa) (lit.) Pto. de fusión: –7,5 °C (lit.) Densidad: 1,0497 g/cm³ (20 °C) (lit.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007000 Núm. CAS: 104-55-2 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Reference |