Sodio hidrogenosulfito, en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
0215257390 0215257380
ICNA0215257390EA 109 EUR
ICNA0215257390 ICNA0215257380
Sodio hidrogenosulfito, en polvo ACS
Sodio hidrogenosulfito
Formula: HNaO₃S
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7631-90-5
UN: 2693
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Sodium hydrogensulphite
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥58,5% SO2
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,005%
Chloride ≤0,02%
Iron ≤0,002%