2-Deoxy-D-galactose, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
0215080001
0215080005
0215080025
ICNA0215080001EA
78.1
EUR
ICNA0215080001
ICNA0215080005
ICNA0215080025
2-Deoxy-D-galactose, white powder
2-Deoxy-D-galactose
Inhibitor of fucosylation.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014649 Núm. CAS: 1949-89-9 |
Resultados test especificaciones
Identity Test | Passes |
Melting Point | 109 - 119°C |
FTIR | Conforms to Standard |
Optical Rotation (c=4, H₂O) | +54.8° to +66.3° |