Sodio sulfuro nonahidrato 98.0-103.0%, tan powder ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Sulfuro de sodio nonahidrato, Sulfuro de disodio nonahidrato
0215258090 0215258080
ICNA0215258090EA 70.1 EUR
ICNA0215258090 ICNA0215258080
Sodio sulfuro nonahidrato 98.0-103.0%, tan powder ACS
Sodio sulfuro nonahidrato
Sodium sulfide is used in the formation of surface functionalized cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry.
Soluble in water; slightly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formula: Na₂S·9H₂O
MW: 240,18 g/mol
Número MDL: MFCD00149184
Núm. CAS: 1313-84-4
UN: 1849
ADR: 8,II