Evans blue ~85% (dye content), black powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
0215110805 0215110850
ICNA0215110805EA 37 EUR
ICNA0215110805 ICNA0215110850
Evans blue ~85% (dye content), black powder
Evans blue
Evans Blue used in double-labeling procedure for studying axonal branching.
  • Dye content: ~85%
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004021
Núm. CAS: 314-13-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (H₂O) 601 - 611nm