Glicerina, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
Glicerol
0215119490
0215119491
ICNA0215119490EA
53.3
EUR
ICNA0215119490
ICNA0215119491
Glicerina, líquido
Glicerina
Formula:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92.09 g/mol Pto. Ebullición: 290 Pto. de fusión: 18.6 Pto. de inflamación: 177 |
Número MDL:
MFCD00004722 Núm. CAS: 56-81-5 Índice Merck: 13,04497 |