Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt (from equine muscle) ≥97%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
02190149.1 02190149.5 0219014901
ICNA02190149.1EA 30.6 EUR
ICNA02190149.1 ICNA02190149.5 ICNA0219014901
Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt (from equine muscle) ≥97%, en polvo
Adenosine-5'-diphosphate monosodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅NaO₁₀P₂
Número MDL: MFCD00065987
Núm. CAS: 20398-34-9