Aceite mineral blanco (petróleo)
Proveedor: MP Biomedicals
0215169490 0215169491
ICNA0215169490EA 34.7 EUR
ICNA0215169490 ICNA0215169491
Aceite mineral blanco (petróleo)
Aceite mineral blanco (petróleo)
Useful for preparation of nujol mulls for infrared spectroscopy.
Soluble in hydrocarbons; negligible soluble in water.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131611
Núm. CAS: 8042-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard