Fosfomycin disodium salt
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Disodium (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonate, Phosphomycin Disodium Salt, (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonic Acid Disodium Salt
0215187601 0215187605 0215187610
ICNA0215187601EA 46.9 EUR
ICNA0215187601 ICNA0215187605 ICNA0215187610
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Soluble in water (50 mg/ml) clear,colourless solution.
  • Soluble in water (50 mg/ml)
  • Clear, colourless solution
Formula: C₃H₅Na₂O₄P
MW: 182,02 g/mol
Número MDL: MFCD00056853
Núm. CAS: 26016-99-9