Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio ∼ 97%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
0219551301 0219551305
ICNA0219551301EA 63.5 EUR
ICNA0219551301 ICNA0219551305
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio ∼ 97%, en polvo
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio
Ion-associating reagent for HPLC
  • Ion-associating reagent for HPLC
Soluble in water (clear to hazy).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₁₆H₃₈NO₄P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064526
Núm. CAS: 5574-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ~97%
FTIR Conforms to Standard