Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99%, en cristales ACS
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
0215251480
0215251490
ICNA0215251480EA
32.8
EUR
ICNA0215251480
ICNA0215251490
Cobre (II) cloruro dihidrato ≥99%, en cristales ACS
Cobre (II) cloruro dihidrato
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Formula:
CuCl₂·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149674 Núm. CAS: 10125-13-0 UN: 2802 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Insoluble Matter | <0.01% |
Nitrate | ≤0,015% |
Sulfate | ≤0,005% |
Nickel | ≤0,01% |
pH | 3.0 - 3.8 (Lit.) |
Iron | ≤0,005% |
Potassium | ≤0,01% |
Calcium | ≤0,005% |
Sodium | ≤0,02% |
Purity | ≥99% |