Cobre (II) nitrato trihidrato, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Dinitrato de cobre trihidrato
0215350180 0215350190
ICNA0215350180EA 34.5 EUR
ICNA0215350180 ICNA0215350190
Cobre (II) nitrato trihidrato, en polvo
Cobre (II) nitrato trihidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241,6 g/mol
Número MDL: MFCD00149671
Núm. CAS: 10031-43-3
UN: 1477
ADR: 5.1,II