Benztropine mesylate, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
Cogentin
0215362625
0215362680
ICNA0215362625EA
55.6
EUR
ICNA0215362625
ICNA0215362680
Benztropine mesylate, white powder
Benztropine mesylate
Soluble in water.
Formula:
C₂₂H₂₉NO₄S MW: 403,537 g/mol |
Número MDL:
MFCD00074784 Núm. CAS: 132-17-2 |