Paraformaldehído 16% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Polyoxymethylene
Acondicionado en nitrógeno
0219998320 0219998380
ICNA0219998320EA 73.1 EUR
ICNA0219998320 ICNA0219998380
Paraformaldehído 16% (w/v) en solución acuosa methanol-free
Paraformaldehído
Methanol free Paraformaldehyde is ready to use solution used as a fixative for electron microscopy.
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Formula: (CH₂O)n
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133991
Núm. CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III