Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98.0%, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.1 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98.0%, white crystalline powder
Bromuro de 2-bromoetilamonio
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Pto. de fusión: 342…345° F (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012886
Núm. CAS: 2576-47-8