Bronopol, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
0215488725
0215488780
ICNA0215488725EA
57.7
EUR
ICNA0215488725
ICNA0215488780
Bronopol, white crystalline powder
Bronopol
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Pto. de fusión: 125…135 °C |
Número MDL:
MFCD00007390 Núm. CAS: 52-51-7 UN: 3241 ADR: 4.1,III |