Leuco crystal violet, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
0215519505 0215519525
ICNA0215519505EA 62 EUR
ICNA0215519505 ICNA0215519525
Leuco crystal violet, en polvo
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
  • λmax 260 nm(lit.)
Precaución: Research Use Only (RUO).
Formula: C₂₅H₃₁N₃
MW: 373,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008314
Núm. CAS: 603-48-5