1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
0215534105 0215534125
ICNA0215534105EA 56.9 EUR
ICNA0215534105 ICNA0215534125
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, white powder
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
Número MDL: MFCD00058199
Núm. CAS: 1104-22-9