cis-Hexadec-9-enoato de metilo, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Palmitoleic acid methyl ester, (Z)-Methyl hexadec-9-enoate
0215604890 0215604891
ICNA0215604890EA 198 EUR
ICNA0215604890 ICNA0215604891
cis-Hexadec-9-enoato de metilo, líquido
cis-Hexadec-9-enoato de metilo
Formula: C₁₇H₃₂O₂
MW: 268,44 g/mol
Número MDL: MFCD00042911
Núm. CAS: 1120-25-8