Primaquine diphosphate, dark orange powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 151 EUR
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, dark orange powder
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formula: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013166
Núm. CAS: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III