Propileno carbonato, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
0215641590 0215641591 0215641594
ICNA0215641590EA 86.6 EUR
ICNA0215641590 ICNA0215641591 ICNA0215641594
Propileno carbonato, líquido
Propileno carbonato
Soluble in water.
Soluble in water.
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Pto. de fusión: -48.8
Pto. de inflamación: 132
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7