Propileno carbonato, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
0215641590 0215641591 0215641594
ICNA0215641590EA 86.6 EUR
ICNA0215641590 ICNA0215641591 ICNA0215641594
Propileno carbonato, líquido
Propileno carbonato
Soluble in water.
Soluble in water.
Formula: C₄H₆O₃
Número MDL: MFCD00005385
Núm. CAS: 108-32-7