1-Hexanol, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Alcohol hexílico
0215736280
ICNA0215736280EA 0 EUR
ICNA0215736280
1-Hexanol, líquido
1-Hexanol
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Número MDL: MFCD00002982
Núm. CAS: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM