Diatomaceous earth, en polvo, lavada al ácido
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Celite®
0215760791 0215760794
ICNA0215760791EA 117 EUR
ICNA0215760791 ICNA0215760794
Diatomaceous earth, en polvo, lavada al ácido
Diatomaceous earth
Diatomaceous earth acid-washed is a highly insoluble, inert material and is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations.
  • Specific Gravity: 2.3
  • pH: 7.0
Formula: SiO₂
Pto. de fusión: 1400 °C (lit.)
Densidad: 13,0 lbs/ft³ (dry)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 61790-53-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes