Amonio hierro (III) citrato, brown powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0215804080 0215804090
ICNA0215804080EA 24.6 EUR
ICNA0215804080 ICNA0215804090
Amonio hierro (III) citrato, brown powder
Amonio hierro (III) citrato
Ferric Ammonium Citrate is supplemented to the growth media as a source of iron for the micro-organism to be analysed.
  • Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in alcohol.
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Pto. Ebullición: 2735 °C (1013 hPa) (lit.)
Pto. de fusión: 1539 °C (lit.)
Densidad: 7,87 g/cm³ (25 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Iron Content 16.5 - 18.5%