(+/-)-Thalidomide ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)phthalimide
0215875350 0215875380 0215875383
ICNA0215875350EA 54.8 EUR
ICNA0215875350 ICNA0215875380 ICNA0215875383
(+/-)-Thalidomide ≥99%, en polvo
(+/-)-Thalidomide
(±)-Thalidomide selectively inhibits biosynthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α); inhibitor of angiogenesis; immunosuppressive; sedative; teratogen.
Soluble in DMSO (>20 mg/ml).
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₄
MW: 258.23 g/mol
Número MDL: MFCD00153873
Núm. CAS: 50-35-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%