Sulphasalazine ~95%, orange powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
0219114410 0219114450
ICNA0219114410EA 79.6 EUR
ICNA0219114410 ICNA0219114450
Sulphasalazine ~95%, orange powder
Sulphasalazine
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Formula: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Pto. de fusión: 260…265 °C (desc., lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057363
Núm. CAS: 599-79-1