Aluminio sulfato hidrato, white powder ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio hidrato
0219140380 0219140390 0219140391
ICNA0219140380EA 34 EUR
ICNA0219140380 ICNA0219140390 ICNA0219140391
Aluminio sulfato hidrato, white powder ACS
Aluminio sulfato hidrato
Formula: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Densidad: 1.69 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149136
Núm. CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Alum; Aluminum Trisulphate; Cake Alum
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 98,0 - 102,0%
Heavy Metals ≤0,001%
Insoluble Matter ≤0,01%
Chloride ≤0,005%
Calcium ≤0,01%
Magnesium ≤0,002%
Potassium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Iron (Fe) ≤0,002%